주요 문서
NIST1157
Tool steel
NIST® SRM® 1157
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 DISC
₩1,234,240
₩1,234,240
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 DISC
₩1,234,240
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,234,240
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of disk
제조업체/상표
NIST®
기술
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Tungsten (W), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)