N0750015
Nifedipine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
nifedipine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
InChI key
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터