주요 문서
N0075000
Naloxone hydrochloride dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩212,541
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩212,541
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H21NO4 · HCl · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
399.87
Beilstein:
6260807
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
naloxone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
InChI key
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Naloxone hydrochloride dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)