M1825010
Metoclopramide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
N,N-Diethylethylenediamine, 2-Diethylaminoethylamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
metoclopramide
제조업체/상표
EDQM
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI key
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터