추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
metamizole
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객