추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
levomepromazine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
InChI key
IFLZPECPTYCEBR-VIEYUMQNSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터