주요 문서
IRMMIFCC467
Hemoglobin HbA0 (non-glycated)
IRMM®, certified reference material
동의어(들):
Haemoglobin isolated from whole blood
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−70°C
분석 메모
For more information please see:
IRMMIFCC467
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)