추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
isoprenaline
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)O.N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.O.O
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
InChI key
CUQPTVCVZLUXJB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터