I0360000
Ipratropium bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Ipratropium bromide monohydrate, Atropine isopropyl bromide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ipratropium
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
InChI key
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
유전자 정보
human ... CHRM3(1131)
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객