주요 문서
HVS07
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 181.3 cSt (40 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
60 ML
₩127,890
₩127,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
60 ML
₩127,890
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩127,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
동점도
181.3 cSt(40 °C)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Small Sample Viscosity Standards ASTM D2162 can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)