주요 문서
H3126
Supelco
Hydrastinine hydrochloride
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
243.69
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.C[N]1=Cc2cc3OCOc3cc2CC1
InChI
1S/C11H12NO2.ClH/c1-12-3-2-8-4-10-11(14-7-13-10)5-9(8)6-12;/h4-6H,2-3,7H2,1H3;1H
InChI key
GGGVNNFZUROFFQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)