주요 문서
GXPE2012NI
Supelco
Nickel Skimmer Cone
for Elan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
품질
for Elan
제조업체/상표
PE2012-Ni
호환성
PerkinElmer Elan 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)