주요 문서
GXARG1UM04X
Supelco
MicroMist U-Series Nebulizer
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
품질
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
제조업체/상표
(ARG-1-UM04X)
호환성
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.4 mL/min
법적 정보
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)