주요 문서
GX308083451
Supelco
Quartz Torch
aqueous, with 2.5 mm injector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
품질
aqueous, with 2.5 mm injector
for Leeman DRE/PS Radial
제조업체/상표
(30-808-3451)
호환성
Leeman/Teledyne Leeman Series Radial, Prodigy, Profile
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)