주요 문서
GX308083068
Supelco
Semi Demountable Torch
for Agilent 4500/7500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
품질
for Agilent 4500/7500
제조업체/상표
(30-808-3068)
호환성
Agilent/HP 4500
Agilent/HP 7500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Includes:
  • 31-808-3051 (Quartz Torch Body for Agilent SDT)
  • 31-808-0773 (Tapered Quartz Injector 2.4mm)
  • 31-808-3067 (Torch Adaptor)
  • GAZ-0604 (GazFit Connectors, 2 for 6mm OD side arms, 2 for 4mm OD side arms (PKT.4))
  • 31-100-0106 (Extractor Tool for Semi Demountable Torch, 14.2mm (standard size))
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)