주요 문서
GX308070539
Supelco
Quartz Torch
with 0.8 mm Injector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
품질
for 700ES or Vista Radial
with 0.8 mm Injector
제조업체/상표
(30-807-0539)
호환성
Agilent/Varian 700-ES Series Radial, Vista Radial, Liberty 100/120/150/200/220
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)