주요 문서
GX308070516
Supelco
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
NACRES:
SB.32
품질
for Agilent7500
with 1.0 mm Injector
제조업체/상표
(30-807-0516)
호환성
Agilent/HP 7500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose GAZ-0604 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)