F0040010
Fenbendazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Carbendazim, BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fenbendazole
제조업체/상표
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI key
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객