주요 문서
ERMFA016
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 120 J
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
제조업체/상표
JRC
응용 분야
life science and biopharma
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
set with 5 bars
분석 메모
For more information please see:
ERMFA016
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)