주요 문서
ERMEF672
Gasoil (0.0203% S)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
8 ML
₩556,423
₩556,423
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
8 ML
₩556,423
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩556,423
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
ERMEF672
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>132.8 °F
Flash Point (°C)
> 56 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)