주요 문서
ERMCC007A
Organochlorine pesticides (OCP) in soil
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
BAM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information and to access certificate and report please visit the BAM webpage
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)