주요 문서
ERMBF431A
Potato GMO Standard AV43-6-G7
ERM®, certified reference material, 0% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩237,612
₩237,612
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩237,612
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩237,612
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
품질
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified for the mass fraction of AV43-6-G7 potato
분석 메모
For more information please see:
ERMBF431A
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)