주요 문서
ERMBD150
Skimmed milk powder (major and trace elements)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
일반 설명
Certified for the mass fractions of Ca, Cl, K, Mg, Na, P, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se, Zn
분석 메모
For more information please see:
ERMBD150
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorous (P)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)