추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
etofenamate
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2c(cccc2)C(=O)OCCOCCO
InChI
1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
InChI key
XILVEPYQJIOVNB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터