추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
eicosapentaenoic acid
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h12-21H,3-11H2,1-2H3/b13-12+,15-14+,17-16+,19-18+,21-20+
InChI key
DTEMJWLYSQBXEL-MBFZXKRTSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객