주요 문서
DLW456282
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes SupersomesEnzyme Cytosol Human NAT2 .5mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
애플리케이션
Drug metabolism and ADME/Tox studies
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)