주요 문서
DLW354235
Sigma-Aldrich
Corning® Dispase 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)