제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.0%
형태
powder
반응 적합성
reagent type: reductant
불순물
Insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% Phosphorus (P)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
흡수
≤0.4 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.6 at 260 in H2O at 0.1 M
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.