D2600000
Diphenhydramine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
diphenhydramine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HRH1(3269)
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객