주요 문서
CRMUTAKR
TAG Flash Point, Jet Aviation Fuel
UKAS ISO Guide 34 Certified (40.4°C)
동의어(들):
Kerosine (petroleum), sweetened
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩459,795
₩459,795
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩459,795
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩459,795
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
양식
liquid
포장
pkg of 250 mL
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 - 70 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)