추천 제품
Grade
certified reference material
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1(Cl)C2(Cl)C3(Cl)C4(Cl)C(Cl)(Cl)C5(Cl)C3(Cl)C1(Cl)C5(Cl)C24Cl
InChI
1S/C10Cl12/c11-1-2(12)7(17)4(14)3(13,5(1,15)9(7,19)20)6(1,16)10(21,22)8(2,4)18
InChI key
GVYLCNUFSHDAAW-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.