주요 문서
CRM42047
Supelco
Allethrin
certified reference material
동의어(들):
(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩305,211
₩305,211
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩305,211
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26O3
CAS Number:
Molecular Weight:
302.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩305,211
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(C2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
InChI key
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)