주요 문서
CRM137
Supelco
Nitroaromatics/Nitrosamine - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 10 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 10 g
제조업체/상표
RTC CRM137-010
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
pH
7.00
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
분석물
설명
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    2,4,6-Trinitrotoluene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    2-Nitrotoluene
    3-Nitrotoluene
    Nitrobenzene
    HMX
    Tetryl
    RDX
    모두 보기 (12)
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)