CCW4721
Coliforms Chromogenic Agar Plates
Solid, selective, and differential culture medium for the detection and enumeration of total coliform and E. coli in water samples by the membrane-filtration technique acc. to ISO, suitable for microbiology
동의어(들):
CCA
About This Item
추천 제품
Agency
ISO 9308-1:2014
Quality Level
양식
solid
유통기한
5 mo. (Expiry date on the label)
특징
ready-to-use
구성
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
포장
box of 30 plates
저장 조건
(Store dry and tightly closed)
파라미터
9 mL filling volume
플레이트 직경
55 mm
색상
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
응용 분야
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-25°C
적합성
Escherichia coli
coliforms
일반 설명
애플리케이션
성분
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터