주요 문서
CAN43215
Supelco
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1.2 ML
₩234,059
₩234,059
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1.2 ML
₩234,059
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
₩234,059
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
package of 1.2 ml
형식
mixture
저장 온도
2-30°C
성분
  • Analyte CAS Concentration
  • Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
  • Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
  • Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
  • Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
  • Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
  • Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
  • Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
  • Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
  • Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
  • Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
  • Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
  • m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
  • o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
  • p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
  • Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
  • 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
  • Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
  • Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
  • Benzene 71-43-2 100 µg/mL
  • Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
분석물
설명
    Acetonitrile 5000 ug/mL
    Acetone 5000 ug/mL
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F
Flash Point (°C)
64 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)