주요 문서
C4109
Sigma-Aldrich
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester
Solid
동의어(들):
6-JOE SE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H17Cl2NO11
CAS Number:
Molecular Weight:
602.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
제품명
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester,
분석
80-99%
Quality Level
양식
solid
분자량
602.34
색상
red
solubility
water: slightly soluble
λmax
(78,000 at 521 nm in 50 mmol phosphate buffer, pH 12)
형광
λem 548 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc2c(Oc3c(Cl)c(O)c(OC)cc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c(Cl)c1O
InChI
1S/C27H17Cl2NO11/c1-37-15-8-13-23(19(28)21(15)33)39-24-14(9-16(38-2)22(34)20(24)29)27(13)12-7-10(3-4-11(12)26(36)40-27)25(35)41-30-17(31)5-6-18(30)32/h3-4,7-9,33-34H,5-6H2,1-2H3
InChI key
UUVBVONAGUSCCH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A traditional fluorophore used in automated DNA sequencing. Characterized by an intermediate-wavelength spectra, high quantum yield, and low pH sensitivity in the physiological range.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)