추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cilazapril
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N21N(CCC[C@H]2C(=O)O)CCC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC.O
InChI
1S/C22H31N3O5.H2O/c1-2-30-22(29)18(13-12-16-8-4-3-5-9-16)23-17-10-6-14-24-15-7-11-19(21(27)28)25(24)20(17)26;/h3-5,8-9,17-19,23H,2,6-7,10-15H2,1H3,(H,27,28);1H2/t17-,18-,19-;/m0./s1
InChI key
JQRZBPFGBRIWSN-YOTVLOEGSA-N
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터