추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1)C(OCCN2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClNO.ClH/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1H
InChI key
UNPLRYRWJLTVAE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터