C0430000
Captopril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
captopril
제조업체/상표
EDQM
mp
104-108 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
유전자 정보
human ... ACE(1636)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객