주요 문서
BSIPSL3ANC
BS/IP/SL Viscometer for Transparent Liquids
Size 3A Nom. Constant 3.0, Range 600 to 3,000 cSt, (non certified)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This is the non certified version of this viscometer. If you wish to order a certifed viscometer, please refer to the corresponding product BSIPSL3AUKC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)