추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
bisoprolol
형태
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Heart
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서