주요 문서
BCR682
Mussel tissue (PCB′s)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
70 G
₩762,976
₩762,976
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
70 G
₩762,976
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩762,976
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
Matrix
mussel
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
분석 메모
For more information please see:
BCR682
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180
Matrix Group: Fish and Seafood
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)