주요 문서
BCR676
Photomask linewidth standard
BCR®, certified reference material, quartz plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩27,819,019
₩27,819,019
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩27,819,019
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩27,819,019
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
quartz plate
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
matrix material
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)