주요 문서
BCR674
Bovine eye (Clenbuterol positive)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩486,997
₩486,997
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩486,997
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩486,997
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
분석 메모
For more information please see:
BCR674
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)