주요 문서
BCR660
Ethanol in water (SNIF)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
동위원소 순도
 2H
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
BCR660
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)