주요 문서
BCR467
Rice flour (amylose, high level)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩425,184
₩425,184
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩425,184
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩425,184
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR467
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3