주요 문서
BCR393
Human apolipoprotein A I (mass concentration)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1.5 ML
₩526,887
₩526,887
예상 입고일2025년 4월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1.5 ML
₩526,887
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩526,887
예상 입고일2025년 4월 29일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
clinical
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR393
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)