추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
157-159 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3-c4cccc1c24
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H
InChI key
PIHGQKMEAMSUNA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
BCR310
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터