주요 문서
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
239.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
제품명
Benzophenone-4-isothiocyanate,
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
분자량
239.29
ε (흡광계수)
24-28 at 296-302 nm in methanol
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
InChI key
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)