주요 문서
ARK2209
SAFC
Methylamine
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
의약품 제조
동의어(들):
Monomethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
31.06
Beilstein:
741851
MDL number:
UNSPSC 코드:
46182005
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
1.08 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
27 psi ( 20 °C)
autoignition temp.
806 °F
expl. lim.
4.9-20.8 %
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-9.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-22.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)